Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 69,10 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 280,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23N3O4 · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
417.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
69,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccc(OC(=O)CCCCCNC(N)=N)cc1
InChI
1S/C16H23N3O4.CH4O3S/c1-2-22-15(21)12-7-9-13(10-8-12)23-14(20)6-4-3-5-11-19-16(17)18;1-5(2,3)4/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
DNTNDFLIKUKKOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gabexate mesylate is a competitive inhibitor of serine proteases that displays high selectivity for TMPRSS2 (Transmembrane protease serine 2) (IC50 = 130 nM) with little or no activity towards several MMPs, caspases and USPs (>> 10 μM). Gabexate mesylate was reported to decrease inflammatory cytokines production and be useful as an anticoagulant.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: ≥24 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?