SML1315
Ranirestat
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(3R)-2′-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-spiro[pyrrolidine-3,4′(1′H)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine]-1′,2,3′,5(2′H)-tetrone., AS-3201
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -5 to -10°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1CC2=C(F)C=C(Br)C=C2)C3=CC=CN3[C@@]4(CC(NC4=O)=O)C1=O
InChI
1S/C17H11BrFN3O4/c18-10-4-3-9(11(19)6-10)8-21-14(24)12-2-1-5-22(12)17(16(21)26)7-13(23)20-15(17)25/h1-6H,7-8H2,(H,20,23,25)/t17-/m1/s1
Clave InChI
QCVNMNYRNIMDKV-QGZVFWFLSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable