Documentos
SML1234
Sigma-Aldrich
HAMNO
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1Z)-1-[(2-Hydroxyanilino)methylidene]naphthalen-2-one, 1-[[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthalenol, CID 6335338, MLS000737724, NS C111847, NSC111847
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable