Documentos clave
SML1079
Sigma-Aldrich
BMOV
≥95% (elemental analysis)
Sinónimos:
(SP-5-31)-bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-vanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
Seleccione un Tamaño
10 MG
72,40 €
72,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
72,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O7V
Número de CAS:
Peso molecular:
317.15
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
72,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (elemental analysis)
Formulario
powder
color
, yellow to grey to brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[V+2]=O.O2[C-](C(=O)C(=O)C=C2)C.O1[C-](C(=O)C(=O)C=C1)C
InChI
1S/2C6H5O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3H,1H3;;/q2*-1;;+2
Clave InChI
NGWOELASSYWDDT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BMOV is a potent, orally available vanadium complex that acts as insulin mimetic. Apparently, BMOV anti-diabetic effect results from enhancement of the tyrosine-phosphorylation of insulin receptor by inhibition of the protein tyrosine phosphatase-1B (PTP-1B). In diabetic rats BMOV restores normoglycaemia without rising insulin levels. BMOV is a potent phosphatase inhibitor.
BMOV is a potent, orally available vanadium complex that acts as insulin mimetic; anti-diabetic; potent phosphatase inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)