R8812N-10
Rat Striatal Neurons: RStN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat forebrain striatum
Nivel de calidad
envase
pkg of 1,000,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
morfología
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Rat Striatal Neurons (RStN) are derived from striatum of normal embryonic rat (gestation day 18). >1,000,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Calidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable