Documentos
1.02692
Supelco
Celite® 503 Diatomaceous Earth
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Sinónimos:
Celite® 503
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
Número índice de la CE:
272-489-0
NACRES:
NB.21
product name
Celite® 503, Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubilidad
0.0037 g/L
densidad
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análisis
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Información legal
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1