Documentos clave
SML1062
Sigma-Aldrich
6-Aminophenanthridine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Amino-phenanthridine, 6AP
Seleccione un Tamaño
5 MG
89,30 €
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
89,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
Clave InChI
FVCXJXKLDUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR).
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR). Apparently 6-Aminophenanthridine interacts with the ribosome domain V rRNA and the protein substrate. 6-Aminophenanthridine is an antiprion compound that promotes mammalian prion clearance.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience