Documentos clave
SML1011
Sigma-Aldrich
INDY
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1Z)-1-(3-Ethyl-5-hydroxy-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-propanone
Seleccione un Tamaño
5 MG
97,60 €
25 MG
316,00 €
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
97,60 €
25 MG
316,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
235.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1c2c(cc(cc2)O)N(\C\1=C/C(=O)C)CC
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-3-13-10-7-9(15)4-5-11(10)16-12(13)6-8(2)14/h4-7,15H,3H2,1-2H3/b12-6+
Clave InChI
GCSZJMUFYOAHFY-WUXMJOGZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B (dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1). The IC50 values for inhibition of Dyrk1A and 1B are 240 and 230 nM, respectively. INDY impairs the self-renewal capacity of neural stem cells and glioblastoma tumor-initiating cells.
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)