5.32813
UC2288
≥98% (HPLC), solid, p21 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
p21 Inhibitor, UC2288, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((1r,4r)-4-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)cyclohexyl)urea, trans-1-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-3-(4-hydroxy-cyclohexyl)-urea, p21/Cip1/CKI/Waf1 Inhibitor, t-CTTU; UC-2288
About This Item
Productos recomendados
product name
p21 Inhibitor, UC2288,
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[C@@H]1CC[C@@H](OC2=CC=C(C=N2)C(F)(F)F)CC1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C3
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Wettersten, H.I., et al. 2013. Cancer Biol. Ther.14, 278.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable