Merck
SML0640
Sigma-Aldrich
2-Methylserotonin maleate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Me-5-HT maleate, 2-Methyl-5-HT maleate, 2-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate
Seleccione un Tamaño
5 MG
70,20 €
25 MG
220,00 €
70,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
70,20 €
25 MG
220,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
306.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
70,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to brown
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC2=C(NC(C)=C2CCN)C=C1.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7-9(4-5-12)10-6-8(14)2-3-11(10)13-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6,13-14H,4-5,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clave InChI
KFEAUMZKRNJEDU-BTJKTKAUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2-Methylserotonin is a 5-HT3 serotonin receptor agonist.
2-Methylserotonin is a selective full agonist at the 5-HT3 receptor.
2-Methylserotonin maleate, a serotonin type 3 (5-HT3) agonist is used as a training drug in drug discrimination studies.[1] Use of 2-methylserotonin in evolving rats shows to reflect the ontogeny of the spinal 5-HT3 receptor system.[2]
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Antinociceptive effects of intrathecally administered 2-methylserotonin in developing rats
Giordano J
Dev. Brain Res., 98(1), 142-144 (1997)
5-HT3 agonist 2-methylserotonin as a training drug in drug discrimination studies
Glennon R A et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 41(2), 361-364 (1992)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience