Saltar a
SML0264
AEG 3482
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
6-Phenyl-imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
101,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N4O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
280.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
101,00 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)c1nn2cc(nc2s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C10H8N4O2S2/c11-18(15,16)10-13-14-6-8(12-9(14)17-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,15,16)
InChI key
MQUYTXDAVCOCMX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AEG3284 is a compound that binds to heat shock protein 90 (HSP90), leading to heat shock factor 1 (HSF1) dependent expression of HSP70, an endogenous inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity. Treatment of PC12 cells with AEF3284 blocks JNK dependent apoptosis.
AEG3284 is an indirect inhibitor of JNK activity; HSP90 binder.
AEG 3482 is an imidazothiadiazole sulfonamide of 281 D with an anti-apoptotic property.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1806SML0136SML2593
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to light brown
color
white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)