Merck
SMB01051
Sigma-Aldrich
Methyl jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
183,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
183,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H32O13
Número de CAS:
Peso molecular:
564.54
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
564.54
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C/c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C27H32O13/c1-35-21(30)12-17-16(10-11-37-20(29)9-8-15-6-4-3-5-7-15)26(38-14-18(17)25(34)36-2)40-27-24(33)23(32)22(31)19(13-28)39-27/h3-10,14,17,19,22-24,26-28,31-33H,11-13H2,1-2H3/b9-8-,16-10+/t17-,19+,22+,23-,24+,26-,27-/m0/s1
Clave InChI
QBKMGAJNGCTGFA-OYDMIUNFSA-N
Descripción general
Methyl jasminoside is a secoiridoid glucoside commonly found in plants from Oleaceace family (Jasminum amplexicaule and Jasminum odoratissimum).
Aplicación
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Características y beneficios
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)