Saltar a
PHL89757
Physcion
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthraquinone, 6-O-Methylemodin, 6-Methoxychrysophanic acid, Emodin-3-methyl ether, Parietin, Rheochrysidin
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
199,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
284.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6770499
MDL number:
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI key
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Anthraquinone-derivative found in medicinal herbs.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
9389317797PHL89378
Physcion phyproof® Reference Substance
PHL89757
Physcion
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
form
crystals
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Physcion
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)