Documentos clave
SCP0203
Sigma-Aldrich
Orexin A, Xenopus SS (4-10/5-12)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C139H230N46O42S4
Peso molecular:
3345.86
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥75%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Ile-Tyr-Asp-Ile-Leu-Arg-Gly-Thr-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2
Aplicación
Orexins/Hypocretins, Orexin A/ hypocretin-1 and Orexin B/ hypocretin-2, are excitatory neuropeptides that mediate there effects via two receptors, OX-1 and OX-2. Orexins are involved in food intake, obesity regulation, energy homeostasis and differentiation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable