Merck
H3506
Sigma-Aldrich
Hialuronidasa from bovine testes
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Sinónimos:
Hialuronato 4-glucanohidrolasa, Hialuronoglucosaminidasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tpo
Type I-S
Nivel de calidad
formulario
lyophilized powder
actividad específica
400-1000 units/mg solid
mol peso
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
La hialuronidasa de los testículos bovinos se ha utilizado para la digestión del tejido mamario, el tejido cardíaco y los ovocitos para el aislamiento de las células.
Adecuada para utilizarse en la preparación de suspensiones monocelulares para secuenciación.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Estas enzimas rompen aleatoriamente los enlaces glucosídicos β-N-acetilhexosamina [1→4] del ácido hialurónico, la condroitina y los sulfatos de condroitina.
La hialuronidasa degrada el hialuronano y se ha observado que su regulación no es apropiada durante la progresión del cáncer.
Definición de unidad
Una unidad degradará 0,75 μg del polisacárido ácido hialurónico por minuto a pH 5,35, a 37 ºC (medido por absorción turbidimétrica (λ: 600 nm) cuando forma complejo con la BSA después de 45 minutos).
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Heikki J Nieminen et al.
Scientific reports, 7(1), 3991-3991 (2017-06-24)
Research is ongoing to develop drug therapies to manage osteoarthritis (OA) and articular cartilage (AC) injuries. However, means to deliver drug to localized AC lesions are highly limited and not clinically available. This study investigates the capability of laser ultrasound
Highly efficient gene transfer into adult ventricular myocytes by recombinant adenovirus.
Kirshenbaum LA et al.
The Journal of Clinical Investigation, 92, 381-381 (1993)
A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression.
Porter DA et al.
Cancer Research, 61, 5697-5697 (2001)
Haoheng Yan et al.
The American journal of pathology, 176(3), 1421-1432 (2010-01-30)
Mutation and loss of function in p53 are common features among human breast cancers. Here we use BALB/c-Trp53+/- mice as a model to examine the sequence of events leading to mammary tumors. Mammary gland proliferation rates were similar in both
Effect of pressure at primary drying of freeze-drying mouse sperm reproduction ability and preservation potential.
Kawase Y et al.
Reproduction (Cambridge, England), 133, 841-841 (2007)
Artículos
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolos
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.