Documentos clave
SCP0129
Sigma-Aldrich
D-Val-Gly-Arg-pNA
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
10 MG
186,00 €
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
186,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H30N8O5
Peso molecular:
450.49
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
D-Val-Gly-Arg-pNA,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥70%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Gly-Arg-pNA
Aplicación
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)