The dye holds a net charge of -2 after conjugation and is somewhat sensitive to pH. Specifically, the fluorescence weakens below pH 4.5.
SCJ4600023
CF™ 568 amine
suitable for fluorescence
Seleccione un Tamaño
259,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
259,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
~756 g/mol
ε (coeficiente de extinción)
100000 at 562 nm
cociente de absorbancia
A280/562 nm (0.08)
fluorescencia
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Is there a data available regarding its stability at different pH conditions?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?