Documentos clave
SAB5700848
Sigma-Aldrich
Anti-OCT4 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
OTF-3, OTF3, OTF4, POU5F1
Seleccione un Tamaño
100 μL
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
30
38
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.8 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POU5F1(5460)
Descripción general
This gene encodes a transcription factor containing a POU homeodomain that plays a key role in embryonic development and stem cell pluripotency. Aberrant expression of this gene in adult tissues is associated with tumorigenesis. This gene can participate in a translocation with the Ewing′s sarcoma gene on chromosome 21, which also leads to tumor formation. Alternative splicing, as well as usage of alternative AUG and non-AUG translation initiation codons, results in multiple isoforms. One of the AUG start codons is polymorphic in human populations. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 3, 8, 10, and 12.
Inmunógeno
A synthetic peptide of human OCT4
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)