Documentos clave
SAB4503629
Sigma-Aldrich
Anti-NRXN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Neurexin I-α, Neurexin-1-α
Seleccione un Tamaño
100 μG
459,00 €
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
459,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 161 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRXN1(9378)
Descripción general
Anti-NRXN1 Antibody detects endogenous levels of total NRXN1 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NRXN1.
Immunogen Range: 502-551
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jens Stepan et al.
Cell reports, 41(10), 111766-111766 (2022-12-09)
Learning and memory rely on changes in postsynaptic glutamergic α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)-type receptor (AMPAR) number, spatial organization, and function. The Hippo pathway component WW and C2 domain-containing protein 1 (WWC1) regulates AMPAR surface expression and impacts on memory performance. However