SAB2108685
Anti-KRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti- K-RAS2A, Anti- K-RAS2B, Anti- K-RAS4A, Anti- K-RAS4B, Anti-C-K-RAS
Seleccione un Tamaño
498,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
498,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-KRAS, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
mouse, horse, rabbit, guinea pig, rat, yeast, dog, bovine, human
concentración
0.5-1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
nº de acceso
NM_033360
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRAS(3845)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)