Documentos clave
SRP0722
Sigma-Aldrich
KRAS (Mature Form), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Seleccione un Tamaño
10 μG
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
239,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
2.0-3.5 nmol/min·mg (GTPase-Glo)
mol peso
~23 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_033360
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KRAS(3845)
Aplicación
Useful for enzyme assay and Western blot.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human KRAS (2-186) was expressed in E.coli cells using an N-terminal His tag. The RAS gene superfamily encodes a group of closely related 21,000 dalton (p21) proteins with special affinity for guanine nucleotides (GTP). RAS and several other cellular proteins with similar biochemical properties are collectively known as G-proteins and they play key roles in a wide variety of cellular activities, including cell growth, differentiation, secretion, and protein trafficking (1). There are three forms of RAS gene in cells termed H-RAS, N-RAS, and K-RAS. RAS proteins play a direct causal role in human cancer and in other diseases. Mutant H-RAS, N-RAS, and K-RAS occur in varying frequencies in different tumor types (2). Other members of the RAS superfamily may also contribute to cancer.
Reconstitución
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)