Documentos clave
SAB1403066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDIPT antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Sinónimos:
MGC1328, PIS, PIS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F8, monoclonal
mol peso
antigen ~49.54 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDIPT(10423)
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphatidylinositol breakdown products are ubiquitous second messengers that function downstream of many G protein-coupled receptors and tyrosine kinases regulating cell growth, calcium metabolism, and protein kinase C activity. Two enzymes, CDP-diacylglycerol synthase and phosphatidylinositol synthase, are involved in the biosynthesis of phosphatidylinositol. Phosphatidylinositol synthase, a member of the CDP-alcohol phosphatidyl transferase class-I family, is an integral membrane protein found on the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CDIPT (AAH01444, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPDENIFLFVPNLIGYARIVFAIISFYFMPCCPLTASSFYLLSGLLDAFDGHAARALNQGTRFGAMLDMLTDRCSTMCLLVNLALLYPGATLFFQISMSLDVASHWLHLHSSVVRGSESHKMIDLSGNPVLRIYYTSRPALFTLCAGNELFYCLLYLFHFSEGPLVGSVGLFRMGLWVTAPIALLKSLISVIHLITAARNMAALDAADRAKKK
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)