Saltar a
62327
Lipase basic kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
445,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-619-9
NACRES:
NA.54
445,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
Other Notes
Composition:
62301 Lipase from Aspergillus niger, 100 mg
62288 Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae, 50 mg
62316 Lipase from Candida rugosa, 1000 mg
62298 Lipase from Mucor miehei, 100 mg
62309 Lipase from Pseudomonas cepacia, 100 mg
89601 Lipase from Pseudomonas fluorescens, 200 mg
62305 Lipase from Rhizopus arrhizus, 1000 mg
62310 Lipase from Rhizopus niveus, 1000 mg
L3126 Lipase from porcine pancreas, 1000 mg
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M1816M1941MAK113
description
-
description
>90% (SDS-PAGE)
description
>90% (SDS-PAGE)
description
sufficient for 200 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)