SAB1402653
Monoclonal Anti-PKD1L2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid, solution
Sinónimos:
DKFZp686J19100, FLJ45333, PC1L2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F6, monoclonal
formulario
solution
mol peso
antigen ~59.77 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PKD1L2(114780)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MGEDSPVAMFSWYLDNTPTEQAEPLPDACRLRGFWPRSLTLLQSNTSTLLLNSSFLQSRGEVIRIRATALTRHAYGEDTYVISTVPPREVPACTIAPEEGTVLTSFAIFCNASTALGPLEFCFCLESGSCLHCGPEPALPSVYLPLGEENNDFVLTVVISATNRAGDTQQTQAMAKVALGDTCVEDVAFQAAVSEKIPTALQGEGGPEQLLQLAKAVSSMLNQEHESQGSGQSLSIDVRQKVREHVLGSLSAVTTGLEDVQRVQELAEVLREVTCRSKELTPSAQGSCMGDSWEGAPPAAHVSHAR
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable