1600303
USP
Refined Bleached Shellac
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Shellac wax-free, White shellac
Seleccione un Tamaño
433,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
433,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
shellac
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Shellac
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)