Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1402564
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYCBP antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AMY-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYCBP(26292)
Descripción general
The MYCBP gene encodes a protein that binds to the N-terminal region of MYC (MIM 190080) and stimulates the activation of E box-dependent transcription by MYC.[supplied by OMIM
Inmunógeno
MYCBP (AAH08686, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHYKAADSKREQFRRYLEKSGVLDTLTKVLVALYEEPEKPNSALDFLKHHLGAATPENPEIELLRLELAEMKEKYEAIVEENKKLKAKLAQYEPPQEEKRAE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)