Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB1401722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJC10 antibody produced in mouse
clone 3A8, ascites fluid
Sinónimos:
DKFZp434J1813, ERdj5, JPDI, MGC104194
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A8, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DNAJC10(54431)
Inmunógeno
DNAJC10 (NP_061854, 688 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Clear solution
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)