Merck
NIST2192A
Carbonato de sodio
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
Sinónimos:
Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
NIST standard reference material
formulario
powder
envase
pkg of 30 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
851 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.1% at 0 °C
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
glycerol: soluble
aplicaciones
general analytical
formato
matrix material
cadena SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componente amortiguador, puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de membrana.
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sodium carbonate (Na2CO3), Sodium bicarbonate (NaHCO3)
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente