Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 330,00 € |
Acerca de este artículo
330,00 €
Nombre del producto
O-Succinyl-L-homoserine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCOC(=O)CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c9-5(8(13)14)3-4-15-7(12)2-1-6(10)11/h5H,1-4,9H2,(H,10,11)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI key
GNISQJGXJIDKDJ-YFKPBYRVSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay >98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to faint beige | color white to off-white | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S7129-100MG | 04061832726847 |
| S7129-25MG | 04061832726854 |