Serum and plasma samples should be stored at -80ºC if not assayed immediately.
Samples should be aliquoted in volumes enough for one assay. Avoid freeze-and-thaw. 4ºC can only be used briefly when setting up the assays; samples should be frozen at -80ºC if they are not assayed that day.
RAB1268
Human Annexin A1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.6 ng/mL
standard curve range: 1.64-400 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ANXA1(301)
Categorías relacionadas
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
I would like to know if samples kept in the fridge (4ºC) could be used with this ELISA Kit (RAB1268) or if they should be stored in the freezer (-20ºC or -80ºC). My samples are human plasma and serum. Thank you in advance!
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?