Documentos clave
R5766
Unwire full racks, polyketone
Holds 72 x 16-mm tubes, red
Sinónimos:
moulded rack, test tube rack
Seleccione un Tamaño
1 EA
34,40 €
34,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
34,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
34,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyketone
Características
Holds 72 x 16-mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 5970-0516
L × An × Al
248 mm × 127 mm × 70 mm
color
red
Descripción general
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)