Documentos clave
HS27515A
OneRack® Test Tube Rack
Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 24 wells, well diam. 30 mm, white
Seleccione un Tamaño
8 EA
200,00 €
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
8 EA
200,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Características
Holds 24 x 15-50 mL tubes
Holds 24 x 30 mm tubes
envase
pk of 8 racks
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS27515A
L × An × Al
11 × 28.2 × 8.5 cm
tamaño
24 wells
pocillo diám.
30 mm
color
white
Descripción general
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
Características y beneficios
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Información legal
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)