Documentos clave
Z334146
BRAND® test tube racks, PP
Holds 21 x 30 mm tubes, blue
Seleccione un Tamaño
5 EA
68,80 €
68,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
68,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
68,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 3 × 7
Holds 21 x 30 mm tubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 4340041
L × An × Al
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
blue
Descripción general
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Otras notas
BR4340041 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)