Documentos clave
R3008
Floating circular 1.5 mL microcentrifuge tube rack
Holds 8 x 1.5 mL tubes
Sinónimos:
tube storage
Seleccione un Tamaño
1 EA
18,40 €
18,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
18,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
18,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 8 x 1.5 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18875-0400
D.E.
66 mm (2⅝ in.)
compatibilidad
fits inside 400 mL beaker
Descripción general
Even when fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Molded of steam autoclavable polypropylene, the racks fit 400 mL or 1000 mL beakers. 1.5 mL microtubes will fit the 10.8 mm holes and 0.5 mL tubes fit the 7.7 mm holes. Racks are 6.4 mm (¼ in.) thick with 19 mm (¾ in.) long legs and a center handle.
Compatibilidad
Made especially for use in beakers. Will hold specified number of 1.5 mL tubes (10 mm diameter holes).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)