Merck
PZ0339
Sigma-Aldrich
PF-06683324
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)nicotinamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)pyridine-3-carboxamide, PF06683324
Seleccione un Tamaño
5 MG
86,70 €
25 MG
281,00 €
86,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
86,70 €
25 MG
281,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H23F4N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
521.46
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
86,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 30 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(CC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)N2C[C@@H](F)[C@@H](OC3=C(C(N)=O)C=C(C4=CN(C)C=N4)C=N3)CC2
InChI
1S/C24H23F4N5O4/c1-32-12-19(31-13-32)15-9-17(22(29)35)23(30-10-15)36-20-6-7-33(11-18(20)25)21(34)8-14-2-4-16(5-3-14)37-24(26,27)28/h2-5,9-10,12-13,18,20H,6-8,11H2,1H3,(H2,29,35)/t18-,20+/m1/s1
Clave InChI
XJIIVPVOGYFVME-QUCCMNQESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase inhibitor.
Otras notas
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Información legal
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)