Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 173,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 685,00 € |
Acerca de este artículo
173,00 €
Nombre del producto
SR144528, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12[C@H](NC(C3=NN(CC4=CC=C(C)C=C4)C(C5=CC=C(Cl)C(C)=C5)=C3)=O)C(C)(C)[C@@H](C2)CC1
InChI
1S/C29H34ClN3O/c1-18-6-8-20(9-7-18)17-33-25(21-10-11-23(30)19(2)14-21)15-24(32-33)26(34)31-27-28(3,4)22-12-13-29(27,5)16-22/h6-11,14-15,22,27H,12-13,16-17H2,1-5H3,(H,31,34)/t22-,27-,29+/m1/s1
InChI key
SUGVYNSRNKFXQM-XRHWURSXSA-N
Application
- to study its blocking effect on the anti-dyskinetic functionality of HU-308
- to study its effects on spontaneous excitatory postsynaptic currents (sEPSCs) from the globus pallidus neurons
- to analyze its effect on the gastric emptying in rats
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color orange-brown | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?