Saltar a
SML0795
PF-670462
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[3-Cyclohexyl-5-(4-fluoro-phenyl)-3H-imidazol-4-yl]-pyrimidin-2-ylamine dihydrochloride, PF670462
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
127,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
379,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20FN5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
410.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2nc[n](c2c4nc(ncc4)N)C3CCCCC3.Cl.Cl
InChI
1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H
InChI key
PSNKGVAXBSAHCH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-670462 is a selective inhibitor of the δ- and ε-isoforms of casein kinase I, with IC50 values of 7.7 and 14 nM respectively, and >30 selectivity relative to 42 other kinases tested. Casein kinase Iε phosphorylates PER proteins, which are involved in setting the period of the circadian pacemaker or clock. PF-670462 is potent (IC50 7.7 nM) and effective in vivo (i.e. it induces profound phase delays in circadian periodicity).
PF-670462 is a selective inhibitor of the δ- and ε-isoforms of casein kinase I.
PF-670462 is also termed as 4-[1-cyclohexyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine dihydrochloride). It participates in ceramide transfer between Golgi and ER (endoplasmic reticulum) compartments. PF-670462 affects actin filament consolidation. It also hinders the stability at the front edge of cells treated with N-formyl Met-Leu-Phe.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PZ0339SML1355SML2212
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)