Merck
PZ0336
Sigma-Aldrich
TMI-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[4-(2-Butynyloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-(3S)thiomorpholinecarboxamide, TMI 1, WAY-171318
Seleccione un Tamaño
5 MG
102,00 €
25 MG
412,00 €
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
102,00 €
25 MG
412,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
398.50
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=S(N1[C@@H](C(NO)=O)C(C)(C)SCC1)(C2=CC=C(OCC#CC)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-4-5-11-24-13-6-8-14(9-7-13)26(22,23)19-10-12-25-17(2,3)15(19)16(20)18-21/h6-9,15,21H,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
Clave InChI
CVZIHNYAZLXRRS-HNNXBMFYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TMI-1 (WAY-171318) is potent inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17) also known as the tumor necrosis factor-α (TNF-α) converting enzyme (TACE), and matrix metalloprotease (MMP). TMI-1 potently inhibits LPS-induced TNF-α secretion in human primary monocytes, and human whole blood. TMI-1 selectively induces caspase-dependent apoptosis in triple negative (TN) and ERBB2-overexpressing breast tumor cell lines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)