Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H5F6N5O
Número CAS:
Peso molecular:
373.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc2[n]3c(nc(c3)c4nnc[o]4)ccc2c(c1)C(F)(F)F
InChI key
GRHYZVJEXKTJOS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RO8191 is a potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2).
RO8191 is an orally available, potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2). RO8191 suppresses HCV replication without inducing host cell toxicity.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description targeting mouse Ifnar2 | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?