Merck
PZ0300
Sigma-Aldrich
PF-06764427
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid (3R,4S)-(3-hydroxy-tetrahydro-pyran-4-yl)-amide
Seleccione un Tamaño
5 MG
76,50 €
25 MG
308,00 €
76,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
76,50 €
25 MG
308,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H25N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
431.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
76,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN1C=CC(C(C=C2)=CC=C2CN3C4=CC=CN=C4C(C(N[C@@H]5[C@@H](O)COCC5)=O)=C3)=N1
InChI
1S/C24H25N5O3/c1-28-11-8-19(27-28)17-6-4-16(5-7-17)13-29-14-18(23-21(29)3-2-10-25-23)24(31)26-20-9-12-32-15-22(20)30/h2-8,10-11,14,20,22,30H,9,12-13,15H2,1H3,(H,26,31)/t20-,22-/m0/s1
Clave InChI
FQGJDGJXEZTKDW-UNMCSNQZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06764427 is a selective azaindole muscarinic receptor M1 positive allosteric modulator.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)