Merck
PZ0322
Sigma-Aldrich
WAY 170523
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-[4-[[[2-[(Hydroxyamino)carbonyl]-4,6-dimethylphenyl](phenylmethyl)amino]sulfonyl]phenoxy]ethyl]-2-benzofurancarboxamide, WAY170523
Seleccione un Tamaño
5 MG
87,60 €
25 MG
393,00 €
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
87,60 €
25 MG
393,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H31N3O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
613.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=S(N(CC1=CC=CC=C1)C2=C(C(NO)=O)C=C(C)C=C2C)(C3=CC=C(OCCNC(C4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C33H31N3O7S/c1-22-18-23(2)31(28(19-22)32(37)35-39)36(21-24-8-4-3-5-9-24)44(40,41)27-14-12-26(13-15-27)42-17-16-34-33(38)30-20-25-10-6-7-11-29(25)43-30/h3-15,18-20,39H,16-17,21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)
Clave InChI
FARMEEAGJWMFSZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
WAY 170523 is a potent and selective inhibitor of matrix metalloprotease MMP-13 (Collagenase-3), expressed in the skeleton during embryonic development, and sometimes highly overexpressed in human carcinomas and in chondrocytes and synovial cells in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Mutations in the MMP-13 gene has been shown to cause metaphyseal anadysplasia (MANDP). WAY 170523 has an IC50 of 17 nM for MMP-13 and showed >5800-, 56-, and >500-fold selectivity against MMP-1, MMP-9, and TACE (TNFα converting enzyme), respectively.
Otras notas
This compound was developed by Pfizer for Cytoskeleton & Extracellular Matrix research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Información legal
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)