Saltar a
T2379
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate
≥97%, neuromuscular blocker
Sinónimos:
(+)-Tubocurarine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
53,60 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H41ClN2O6 · HCl · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
771.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
53,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, with heating as required, clear to slightly hazy, colorless to yellow, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.Cl.[Cl-].COc1cc2CCN(C)[C@H]3Cc4ccc(Oc5c(O)c(OC)cc6CC[N+](C)(C)[C@H](Cc7ccc(O)c(Oc1cc23)c7)c56)cc4
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1
InChI key
WMIZITXEJNQAQK-GGDSLZADSA-N
Application
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate has been used as a acetylcholinesterase inhibitor (Ach) inhibitor in myotubes, muscle and as neuromuscular junction blocker in zebra fish embryos.
Biochem/physiol Actions
Tubocurarine is a muscle relaxant and a nicotinic acetylcholine receptor antagonist. It can induce neuromuscular blocking.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate is soluble in water at 50 mg/ml (with heat as required) and yields a clear to slightly hazy, colorless to yellow solution. It is also soluble in methanol and ethanol.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
937501702008UC168
assay
≥97%
assay
≥97.0% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, with heating as required, clear to slightly hazy, colorless to yellow, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)