Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 61,50 € |
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 162,00 € |
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 276,00 € |
Acerca de este artículo
61,50 €
Nombre del producto
17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one, crystalline
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@@H](C)O)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
MASCESDECGBIBB-FSHQYNQFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description crystalline | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98.00% (TLC) |
| form crystalline | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?