Documentos clave
P4646
Sigma-Aldrich
Proflavine hydrochloride
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kelsey J Rosbach et al.
Biomedical optics express, 1(3), 911-922 (2011-01-25)
This prospective pilot study evaluates the potential of high-resolution fiber optic microscopy (HRFM) to identify lymph node metastases in breast cancer patients. 43 lymph nodes were collected from 14 consenting breast cancer patients. Proflavine dye was topically applied to lymph