P4399
β-Lactamase from Enterobacter cloacae
Type III, lyophilized powder, 6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sinónimos:
β-Lactamase I, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase, Penicillinase from Enterobacter cloacae
About This Item
Productos recomendados
tpo
Type III
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
composición
Protein, ~10%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?