Merck
P2002
Sigma-Aldrich
PTH-norvaline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
234.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-2-6-10-11(15)14(12(16)13-10)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3,(H,13,16)
Clave InChI
ZUNXHUPAUYHHBT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)