MSST0053
SILu™Prot AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinónimos:
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
Seleccione un Tamaño
670,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
670,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
etiqueta
His tagged
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
potencia
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
idoneidad
suitable for mass spectrometry (standard)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AKT3(10000)
Descripción general
Secuencia
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)