MSST0037
SILu™Prot IGFBP7 Insulin-like growth factor-binding protein 7 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinónimos:
IBP-7, IGF-binding protein 7, IGF-bindingprotein7, IGFBP-7, IGFBP-rP1, MAC25 protein, PGI2-stimulating factor, Prostacyclin-stimulating factor, Tumor-derived adhesion factor (TAF)
Seleccione un Tamaño
687,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
687,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
idoneidad
suitable for mass spectrometry (standard)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IGFBP7(3490)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)