MSST0007
SILu™Prot CLU Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinónimos:
Apolipoprotein J, Clusterin, Testosterone-repressed prostate message 2 (TRPM-2)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
His tagged
V5 tagged
Análisis
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
potencia
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
mol peso
56811.45
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
idoneidad
suitable for mass spectrometry
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CLU(1191)
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable