Merck
M023030
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for ABI
Sinónimos:
TFA-Hexylaminolinker Amidite
Seleccione un Tamaño
0.25 G
159,00 €
159,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.25 G
159,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H31F3N3O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
413.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
159,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98% (31P-NMR)
densidad aparente
1.095 g/mL
idoneidad
conforms to structure for H-NMR (Identity)
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
Clave InChI
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)